Få mere at vide
Agarose Standard, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
Denne standard agarose kan anvendes i koncentrationer mellem 0,8 % og 2 %. Sydlige og nordlige overførsler kan udføres effektivt fra dem.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 9012-36-6 |
| Smeltepunkt | ∼89°C (1.5% gel) |
| Mængde | 500 g |
| Gel styrke | ≥1200g/cm3 |
| Synonym | Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4, NuSieve GTG, Odigose, Seakem, Sepharose |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1.5 g plus 100ml) |
| Grad | Molekylær biologi |