Få mere at vide
MP Biomedicals™ Agarose Standard
Artikelnummer. 11496950 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496950 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11496950 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 11AGAH0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    2107.86 DKK / 250g
    Spare 107.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Agarose Standard, Molekylær Biologisk Grad, Hvidt Pulver
  • Standard agarose til analytisk elektroforese
  • Lav EEO for komplet opløsning af bånd> 500 bp
  • Højt rensede, strenge kvalitetstestprocedurer
  • Testet for overførsel til membran
  • QA-AgaroseTM Standard er en standard geleringstemperatur-agarose med meget lave EEO-værdier (elektroendosmose), hvilket giver fuldstændig opløsning
  • af bånd større end 500 bp.
  • Denne agarose anbefales til analyse ved skarp opløsning af bånd> 500 bp er påkrævet.
  • Produktet er kvalitetstestet på en massebasis for at sikre fravær af DNaser og RNaser og for fravær af inhibitorer til restriktionsenzymer.
  • Hver batch af agarose skal bestå en DNA-overførselstest, hvorved fuld DNA-overførsel skal ske fra gel til membran i en 1 times vakuumoverførselsprocedure.
Tekniske data
CAS 9012-36-6
Oversigt Standard agarose er et oprenset lineargalactan hydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger med en elektroendoosmose (EEO) værdi på 0,12, hvilket gør det til en væsentlig komponent i kemiske separationsteknikker.
Farve Hvid
Form Pulver
Til brug med (applikation) Elektroforese; Adskillelse af DNA/RNA-fragmenter fra 400 til 8000 bp
Smeltetemperatur 89 °C (1,5 % gel)
Mængde 250 g
Opbevaringskrav 15 - 30 °C
Produkttype Agarosegel