Få mere at vide
Melford Agarose SS
Mængde:
100 g
500 g
Beskrivelse
Til DNA/RNA-fragmenter> 1000 bp.
Til DNA/RNA-fragmenter> 1000 bp. Ideel til adskillelse af større molekyler. DNAse/RNase fri.
Gelstyrke, 1%:> 1800 g/cm 2
Gelstyrke, 1,5 %:> 3200 g/cm 2
Geleringstemperatur: 35-37 °C
Smeltetemperatur: 87-89 °C
Sulfat:< 0,12 %
EEO:< 0,13 %
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose SS |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 100 g |
| Renhedsgrad noter | Molecular Biology |