Få mere at vide
Agarose (Protein Electrophorese Grade), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-24077
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10367033
Brand: Fisher BioReagents BP16425
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Agarose (Protein Electrophorese Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C12H18O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Fløde
Mængde 25 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0.1 max.
Geleringstemperatur 34° to 45°C
Gel styrke 800g/cm2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- and RNase-Free
Formel vægt 306.12
Grad Proteinelektroforese