Få mere at vide
Agarose (Protein Electrophorese Grade), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10775684
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10775684 100 g Poly flaske 100g
10367033 25 g Poly flaske 25g
10112823 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10775684 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP164100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Agarose (Protein Electrophorese Grade)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C12H18O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0,1 maks.
Geleringstemperatur 34° til 45 °C
Gel styrke 800 g/cm,2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Formel vægt 306.12
Grad Proteinelektroforese