Få mere at vide
Agarose (Protein Electrophorese Grade), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Agarose (Protein Electrophorese Grade)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Farve | Fløde |
| Mængde | 500 g |
| DNase | DNase fri |
| Elektroendosmose (EEO) | 0,1 maks. |
| Geleringstemperatur | 34° til 45 °C |
| Gel styrke | 800 g/cm,2min. |
| Emballage | Poly flaske |
| Renhedsgrad noter | DNase- og RNase-fri |
| Vis mere |