Få mere at vide
Cytiva Agarose NA Media
Artikelnummer. 11534925 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534925 100 g 100g
10491455 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11534925 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17055402
 Begrænset vare
På lager
Højt oprenset agarose til separation af nukleinsyrer, der skal bruges som substrater for enzymer. Cytiva™ Agarose NA-medier med lav elektroendosmose (EEO) anbefales til de fleste DNA/RNA-applikationer.
  • Geleringstemperatur 34 til 37 &grader;C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Agarose NA er blevet forberedt til at give den optimale kombination af disse egenskaber: Pålidelig adskillelse af nukleinsyrer; lav inhibering af enzymaktivitet på genvundet materiale; og høj gelstyrke.
Farve Hvid
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Agarose med lav elektroendosmose (EEO) anbefales til de fleste DNA/RNA-applikationer. Velegnet til alle analytiske separationer såvel som de fleste præparative metoder.
Materiale Agarose
Smeltetemperatur 60° til 90 °C
Mængde 100 g
Produkttype Agarosegel