Få mere at vide
Agarose multifunktion, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436960 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
3 x 100 g
Pakningsstørrelse:
300g
Artikelnummer. 11436960
Brand: MP Biomedicals 11AGAP0300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Agarose Multipurpose, Molekylær Biology Grade, Hvidt pulver
  • Agarose er et naturligt polysaccharid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
  • Dets fysiske og kemiske egenskaber er særligt velegnede til brug som gelmedium til diffusion og elektrokinetisk bevægelse af biomolekyler.
  • Agarose er i det væsentlige biologisk inert og danner relativt klare, gennemsigtige geler.
  • Agarosebaserede geler har flere fordele: Høj gelstyrke tillader brug af lave koncentrationer.
  • Den makroporøse natur af gelerne tillader hurtig diffusion af højmolekylære molekyler. Agarose er ikke-giftig.
  • Agarosegeler er termisk reversible, hvilket letter prøvegenvinding.
  • Farvning og affarvning kan udføres hurtigt med minimal baggrund.
  • Fordi agarose danner makroporøse geler, der er elektrisk ikke-ioniske, er det et fremragende medium til isoelektrisk fokusering (IEF).
  • Et udvalg af forskellige formulerede agaroser med specifikke kvaliteter til unikke anvendelser er tilgængelige fra MP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C24H38O19
Molekylvægt (g/mol) 630.55
MDL nummer MFCD00081294
InChI nøgle MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 3 x 100 g
Synonym Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.5g plus 100 mL)
Grad Molekylær biologi