Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose MS8, molekylsigtekvalitet, til små DNA-fragmenter
Artikelnummer. 15447615
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447615 25 g 25g
11332729 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447615 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26738.14
 Begrænset vare
På lager
For små DNA-fragmenter | CAS: 9012-36-6
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose MS8
Navn note for små DNA-fragmenter
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Grad Molekylær sigte