Få mere at vide
Agarose, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
- Agarose bruges til at adskille nukleinsyrer elektroforetisk, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne akrylamidgeler ved lave koncentrationer.
- Agarosegeler har tendens til at være mere solide, men mindre elastiske, end tværbundne akrylamidgeler.
- Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
- Agarose er et oprenset lineært galactanhydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger.
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 87.3°C to 89.5°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5.5 to 7.5 (1.5% aq. soln.) |
| Mængde | 100 g |
| Elektroendosmose (EEO) | 0.11 - 0.17 |
| Geleringstemperatur | 35 - 37°C |
| Gel styrke | > 2000gm/cm2(1.5%gel) |
| Opløselighedsinformation | 1g in 100 mL, in water. |
| Grad | Genteknologi |