Beskrivelse
Dette er en standard agarose med god gelstyrke og klarhed, egnet til alle generelle anvendelser.
- Nyttig til elektrophoretisk separation af nukleinsyrer, fordi agarose geler har større porestørrelser end krydsbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer
- Nyttigt i kromatografiske separationer ved enten at perle eller agarose krydsbinde det
- Agarose-geler anvendes i immunoelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony-plader for at demonstrere antistof-antigenreaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Produkttype | Agarosegel |