Få mere at vide
Agarose, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Molekylær biologi |