Få mere at vide
Agarose, molekylærbiologisk reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446401 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11446401
Brand: MP Biomedicals 0219398310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Synonym 3, 6-Anhydro-a-L-galacto-β-D-galactan, Sepharose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 10 g
Grad Molekylær biologi