Få mere at vide
MP Biomedicals Agarose, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 11486950 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11486950 1 x 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11486950 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 11AGAH0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.00 DKK
    846.28 DKK / 100g
    Spare 42.72 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Væsentlig komponent i kemiske separationsteknikker.
  • Standard agarose er et oprenset lineært galactanhydrokolloid isoleret fra agar eller agar-bærende marine alger med en elektroendoosmose (EEO) værdi på 0,12, hvilket gør det til en væsentlig komponent i kemiske separationsteknikker.
  • Nøgleapplikationer: Elektroforese, adskillelse af DNA/RNA-fragmenter fra 400 til 8000 bp.
  • Kun forskningsbrug (RUO). Klar til CE IVD-mærkning af kliniske applikationer.
Specifications
Oversigt Typisk arbejdsopløsning: 1,5% gel
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Molekylærbiologi, elektroforese, adskillelse af DNA/RNA-fragmenter fra 400 til 8000 bp
Smeltetemperatur 88 °C± 1,5 °C (1,5 % gel)
Mængde 1 x 100 g
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Produkttype Agarose-gelpulver