Få mere at vide
Agarose (medium-EEO/proteinelektroforese-grad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193053
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10193053 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10193053 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP161100
 Begrænset vare
På lager
Ideelt alternativ til polyacrylamid til serumproteinelektroforese. Immunelektroforese. Elektroforese af nukleinsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Mellem-EEO
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 9012-36-6
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0,16 til 0,19
Geleringstemperatur 34,5° til 37,5 °C
Gel styrke 1000g/cm2min.
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C12H18O9
Formel vægt 306.12
Grad Proteinelektroforese