Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarosemedium EEO, til elektroforese, (Mr = 0,16 - 0,19)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Agarose medium EEO |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 86,5 °C til 89,5 °C (1,5% gel) |
| Farve | Creme til hvid |
| Mængde | 100 g |
| Elektroendosmose (EEO) | 0,16 til 0,19 |
| Geleringstemperatur | 34,5° til 37,5 °C (1,5% gel) |
| Gel styrke | >1000g/cm2 (1% gel) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |