Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarosemedium EEO, til elektroforese, (Mr = 0,16 - 0,19)
Artikelnummer. 10137080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10137080 25 g Glasflaske 25g
10470651 100 g Glasflaske 100g
10734124 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10137080 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 400420250
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Specifications
Kemisk navn eller materiale Agarose medium EEO
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Smeltepunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farve Creme til hvid
Mængde 25 g
Elektroendosmose (EEO) 0.16 to 0.19
Geleringstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gel styrke >1000g/cm2 (1% gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grad Elektroforese