Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, til elektroforese af makromolekyler
Beskrivelse
Agarose bruges ofte i molekylærbiologi til adskillelse af store molekyler, især DNA, ved elektroforese. Plader af agarosegeler (normalt 0,7 - 2%) til elektroforese fremstilles let ved at hælde den varme, flydende opløsning i en form. En lang række forskellige agaroser med varierende molekylvægt og egenskaber er kommercielt tilgængelige til dette formål. Anvendes i højopløsningsproteinelektroforese, immunelektroforese, elektroimmunoassays såsom raketassays, modstrømselektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Agarose bruges ofte i molekylærbiologi til adskillelse af store molekyler, især DNA, ved elektroforese. Plader af agarosegeler (normalt 0,7 - 2%) til elektroforese fremstilles let ved at hælde den varme, flydende opløsning i en form. En lang række forskellige agaroser med varierende molekylvægt og egenskaber er kommercielt tilgængelige til dette formål. Anvendes i højopløsningsproteinelektroforese, immunelektroforese, elektroimmunoassays såsom raketassays, modstrømselektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g/L ved 80 °C).
Notes
Gelpunkt 36 .° Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose ME |
| Navn note | for elektroforese af makromolekyler |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (10 g/L ved 80 °C). |