Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose ME, til elektroforese af makromolekyler
Artikelnummer. 11472688
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472688 5 g 5g
11482688 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472688 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16693.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Agarose bruges ofte i molekylærbiologi til adskillelse af store molekyler, især DNA, ved elektroforese. Plader af agarosegeler (normalt 0,7 - 2%) til elektroforese fremstilles let ved at hælde den varme, flydende opløsning i en form. En lang række forskellige agaroser med varierende molekylvægt og egenskaber er kommercielt tilgængelige til dette formål. Anvendes i højopløsningsproteinelektroforese, immunelektroforese, elektroimmunoassays såsom raketassays, modstrømselektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agarose bruges ofte i molekylærbiologi til adskillelse af store molekyler, især DNA, ved elektroforese. Plader af agarosegeler (normalt 0,7 - 2%) til elektroforese fremstilles let ved at hælde den varme, flydende opløsning i en form. En lang række forskellige agaroser med varierende molekylvægt og egenskaber er kommercielt tilgængelige til dette formål. Anvendes i højopløsningsproteinelektroforese, immunelektroforese, elektroimmunoassays såsom raketassays, modstrømselektroforese.
Opløselighed Opløseligt i vand
(10 g/L ved 80 °C).
Notes
Gelpunkt 36 .° Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose ME
Navn note for electrophoresis of macromolecules
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (10g/L at 80°C).