Få mere at vide
Melford Agarose ME
Beskrivelse
Til DNA/RNA-fragmenter> 1000 bp.
Til DNA/RNA-fragmenter> 1000 bp. Mellem EEO.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose ME |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Molekylær biologi |