Få mere at vide
Agarose (lavtsmeltende, nukleinsyregenvinding/molekylærbiologigrad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10377033
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10377033 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10377033 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP16525
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Lav-smeltende nukleinsyregenvinding
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 39346-81-1
Farve Fløde
Mængde 25 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) ≤0.10
Geleringstemperatur 26° til 30 °C
Gel styrke ≥200g/cm2
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Molekylær formel C12H18O9
Formel vægt 306.12
Grad Molekylær biologi