Få mere at vide
Agarose (lavtsmeltende,< 1 kb DNA/RNA/genetisk analysekvalitet), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10583355
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10583355 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10583355 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1360100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 100g, Grå, Creme, DNase fri, 0,15 maks., Pass Test, 306.12, 35 grader C maks., 500g/cm 2 min., Genetisk Analyse, Lavtsmeltende,< 1 kb DNA/RNA, polyflaske, pulver/fast stof, DNase- og RNase-fri, RT, 0,15 % maks.
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 100g, Grå, Creme, DNase fri, 0,15 maks., Pass Test, 306.12, 35 grader C maks., 500g/cm 2 min., Genetisk Analyse, Lavtsmeltende,< 1 kb DNA/RNA, polyflaske, pulver/fast stof, DNase- og RNase-fri, RT, 0,15 % maks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Lav-smeltning, <1 kb DNA/RNA
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 9012-36-6
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0,15 max.
Geleringstemperatur 35 °C maksimalt.
Gel styrke 500 g/cm,2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Molekylær formel C12H18O9
Formel vægt 306.12
Grad Genetisk Analyse