Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, lav geleringstemperatur, Molecular Biology Reagent
Artikelnummer. p-7057477
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. 15410557
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66319.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9012-36-6
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Gelstyrke (1,5 % w/v):> 500 g/cm^2; Geleringstemperatur:< 24-28°°C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note low gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 65°C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.