Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, lav geleringstemperatur, Molecular Biology Reagent
Artikelnummer. 15410557
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410557 25 g 25g
15420557 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410557 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66319.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.92 DKK
    1638.65 DKK / 25g
    Spare 182.27 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer, fordi agarosegeler har større porestørrelser end tværbundne acrylamidgeler ved lave koncentrationer og i kromatografiske separationer ved enten at perle agarosen eller tværbinde den. Agarosegeler bruges også i immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Gelstyrke (1,5 % w/v):> 500 g/cm^2; Geleringstemperatur:< 24-28°°C; EEO:< 0,12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note lav geleringstemperatur, molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 65 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.