Få mere at vide
Agarose (Lav-EEO/Multi-Purpose/Molekylær Biologisk Grad), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-24089
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10766834
Brand: Fisher BioReagents BP160100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Agarose, C12H18O9, CAS Number-9012-36-6, 500g, Gray, Cream, DNase free, 0.09 to 0.13, Pass Test, 34.5 deg. to 37.5 deg.C, 1200g/cm2min., Molecular Biology, Low-EEO/Multi-Purpose, Poly Bottle, Powder/Solid, DNase- and RNase-Free, Room temperature, 0.15% max. | CAS: 9012-36-6 | C12H18O9
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Creme, DNase fri, 0,09 til 0,13, Pass Test, 34,5 grader. til 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylærbiologi, lav-EEO/multi-formål, polyflaske, pulver/fast stof, DNase- og RNase-fri, stuetemperatur, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C12H18O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Low-EEO/Multi-Purpose
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0.09 to 0.13
Geleringstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gel styrke 1200g/cm2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- and RNase-Free
Grad Molekylær biologi