Få mere at vide
Agarose (Lav-EEO/Multi-Purpose/Molekylær Biologisk Grad), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10766834
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10766834 100 g Poly flaske 100g
10366603 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10766834 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP160100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Agarose, C12H18O9, CAS Nummer-9012-36-6, 500g, Grå, Creme, DNase-fri, 0,09 til 0,13, Beståelsestest, 34,5 grader til 37,5 grader. C, 1200 g/cm2min., Molekylærbiologi, Lav-EEO/Multifunktion, Polyflaske, Pulver/Fast, DNase- og RNase-fri, Stuetemperatur, maks. 0,15%. | CAS: 9012-36-6 | C12H18O9
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Creme, DNase fri, 0,09 til 0,13, Pass Test, 34,5 grader. til 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylærbiologi, lav-EEO/multi-formål, polyflaske, pulver/fast stof, DNase- og RNase-fri, stuetemperatur, 0,15 % max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C12H18O9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Lav-EEO/Multi-Purpose
Fysisk form Pulver/faststof
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0,09 til 0,13
Geleringstemperatur 34,5° til 37,5 °C
Gel styrke 1200 g/cm,2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Grad Molekylær biologi