Få mere at vide
Agarose (Lav-EEO/Multi-Purpose/Molekylær Biologisk Grad), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Agarose, C12H18O9, CAS nummer-9012-36-6, 500 g, Grå, Creme, DNase fri, 0,09 til 0,13, Pass Test, 34,5 grader. til 37,5 grader C, 1200 g/cm 2 min., Molekylærbiologi, lav-EEO/multi-formål, polyflaske, pulver/fast stof, DNase- og RNase-fri, stuetemperatur, 0,15 % max.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Navn note | Lav-EEO/Multi-Purpose |
| Fysisk form | Pulver/faststof |
| Farve | Fløde |
| Mængde | 500 g |
| DNase | DNase fri |
| Elektroendosmose (EEO) | 0,09 til 0,13 |
| Geleringstemperatur | 34,5° til 37,5 °C |
| Gel styrke | 1200 g/cm,2min. |
| Emballage | Poly flaske |
| Vis mere |