Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose lavt EEO, til elektroforese, (Mr≤ 0,07)
Artikelnummer. p-30104 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10072040
Brand: Thermo Scientific Chemicals 159820100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose low EEO
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 10 g
Elektroendosmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Geleringstemperatur 40 to 43°C (1.5% sol.)
Gel styrke >1800g/cm2 (1.5% gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grad Elektroforese