Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose lav EEO, for elektroforese, (Hr. <= 0,12)
Artikelnummer. 13478388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13478388 100 g Glasflaske 100g
10072040 10 g Glasflaske 10g
10655402 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13478388 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 159821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.93 DKK
    1275.65 DKK / 100g
    Spare 142.28 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose low EEO
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Farve Hvid
Mængde 100 g
Elektroendosmose (EEO) electroendosmosis (-Mr): 0.07 to 0.12
Geleringstemperatur 40 to 43°C (1.5% sol.)
Gel styrke >1800g/cm2 (1.5% gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Grad Elektroforese