Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose lav EEO, for elektroforese, (Hr. <= 0,12)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Agarose low EEO |
| Fysisk form | Fint krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Elektroendosmose (EEO) | elektroendosmose (-Hr): 0,07 til 0,12 |
| Geleringstemperatur | 40 til 43 °C (1,5% sol) |
| Gel styrke | >1800 g/cm2 (1,5% gel) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: uopløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler |
| Show More |