Få mere at vide
Melford Agarose Lav EEO
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse.
Molekylærbiologi karakter. Høj renhed til præparativ og analytisk elektroforese af nukleinsyrer> 1000 bp.
Geleringstemperatur:
34,5 -37,5 °C
Sulfat:
0,15
EEO:
0,09-0,13
DNA-binding:
Ingen fundet
DNA og RNase:
Ingen fundet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose, Low EEO |
| CAS | 9012-36-6 |
| Mængde | 500 g |
| Grad | Molekylær biologi |