Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, lav EEO
Artikelnummer. 15467699
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467699 50 g 50g
15477699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467699 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66369.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9012-36-6
Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer. Velegnet til isoelektrisk fokusering, proteinblotting og antistofseparation Agarosegeler bruges også til immunelektroforese (IEP) og dobbeltdiffusion Ouchterlony-plader for at demonstrere antistof-antigen-reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Agarose er nyttig til elektroforetisk separation af nukleinsyrer. Velegnet til isoelektrisk fokusering, proteinblotting og
antistofseparation Agarosegeler bruges også til immunelektroforese (IEP) og dobbelt-diffusion Ouchterlony plader for at demonstrere antistof-antigen reaktioner.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
> Gelstyrke: 2400 g/cm2 (1,5 % vægt/volumen); Geleringstemperatur: 35-37 °C; EEO: 0,07-0,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note low EEO
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Farve Hvid
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water