Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose LM, lavsmeltende, til genvinding af prøver efter adskillelse
Artikelnummer. 11491370
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491370 5 g 5g
11401380 25 g 25g
11411380 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491370 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26417.06
 Begrænset vare
På lager
Bruges til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegel-elektroforeseapplikationer. | CAS: 9012-36-6 | C24H38O19 | 630,55 g/mol
Anvendes til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer. Ideel til en række anvendelser såsom in-gel-manipulation, vævs- og cellekultur og virale plaque-assays. Kan også bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Tekniske data
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom
Produkttype LM Agarose