Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose LM, lavsmeltende, til genvinding af prøver efter adskillelse
Beskrivelse
Anvendes til størrelsesbaseret separation af nukleinsyrer i agarosegelelektroforeseapplikationer. Ideel til analyse og genvinding af DNA og RNA til rutinemæssige applikationer. Ideel til en række anvendelser såsom in-gel-manipulation, vævs- og cellekultur og virale plaque-assays. Kan også bruges i proteinelektroforeseapplikationer såsom Ouchterlony (antigen-antistof-interaktionsassay) og radial immundiffusion (RID) (antigenkvantificeringsassay)
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugt følsom |
| Produkttype | LM Agarose |