Få mere at vide
Agarose (mellemsmeltning/PCR-grad), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10522775
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10522775 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10522775 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2410100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Til adskillelse af DNA med lav MW≤ 1000 bp ved PCR-analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note Mellemliggende smeltning
Fysisk form Pulver/faststof
CAS 9012-36-6
Farve Fløde
Mængde 100 g
DNase DNase fri
Elektroendosmose (EEO) 0,12 maks.
Geleringstemperatur 35,5 °C maksimalt.
Gel styrke 1200 g/cm,2min.
Emballage Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase- og RNase-fri
Molekylær formel C12H18O9
Formel vægt 306.12
Grad PCR