Få mere at vide
Cytiva Agarose IEF Media
Artikelnummer. 11594905 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11594905 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11594905 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17046801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 DKK
    2265.00 DKK / 10g
    Spare 145.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Anvendes til isoelektrisk fokusering af store molekyler. Agarose IEF Media er valget til mange IEF-applikationer og immunkemiske detektionsmetoder.
  • Geleringstemperatur 40 til 43 °C
  • Gelstyrke (Kobe) 1,5 %,> 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Proteinoprensning
Smeltetemperatur 60° til 90 °C
Mængde 10 g
Opbevaringskrav Tør ved stuetemperatur
Produkttype Agarose IEF Media