Få mere at vide
Agarose høj opløsning, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456960 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456960 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11456960 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 11AGAR0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 DKK
    1810.11 DKK / 50g
    Spare 94.89 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Agarose høj opløsning, molekylær biologi, hvidt pulver
  • Agarose høj opløsning er en mellemliggende smelte- og geleringspunkt agarose, som udviser overlegne sigteegenskaber.
  • Det anbefales til analytiske geler af DNA-fragmenter under 1000 bp og er ideel til små DNA-fragmenter ned til 20 bp kan separeres på 6 % geler.
  • Det løser fragmenter, der afviger i størrelse med kun 2 bp.
  • Dens anvendelse undgår behovet for PAGE Southern og Northern overførsler kan opnås effektivt fra dem i koncentrationer op til 2%.
  • DNA-fragmenter kan oprenses med høj effektivitet fra disse agarosegeler op til 4% ved at bruge enten et oprensningskit eller et elektroelueringssystem
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
Molekylær formel C24H38O19
Molekylvægt (g/mol) 630.55
MDL nummer MFCD00081294
InChI nøgle MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Synonym Galactan Hydrocolloid, 3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, FastLane agarose, Indubiose A4
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt < 67 °C (1,5%gel)
Farve Hvid
Mængde 50 g
Elektroendosmose (EEO) ≤0.12
Geleringstemperatur < 26 °C (1,5%gel)
Gel styrke > 600g/cm2 (1,5%gel)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (15 mg/ml).
Grad Molekylær biologi