Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, høj smeltetemperatur, medium opløsning
Artikelnummer. 15440177
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15440177 500 g -
15420177 25 g 25g
15430177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440177 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61123.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
For standard DNA-applikationer | CAS: 9012-36-6
Til standard DNA-applikationer. Agarose, høj smeltetemperatur, medium opløsning bruges til standard DNA-separationer. Det er involveret i oprensningen af protein ved at bruge kolonnebaseret præparativ skala-separation som ved gelfiltreringskromatografi og ionbytterkromatografi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Til standard DNA-applikationer. Agarose, høj smeltetemperatur, medium opløsning bruges til standard DNA-separationer. Det er involveret i oprensningen af protein ved at bruge kolonnebaseret præparativ skala-separation som ved gelfiltreringskromatografi og ionbytterkromatografi
Opløselighed
Bemærkninger Smeltetemperatur
:∼ 88° .Fugtfølsom og hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note høj smeltetemperatur, medium opløsning
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.