Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, høj geleringstemperatur, Molecular Biology Reagent
Artikelnummer. p-7057536
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15400637
Brand: Thermo Scientific Chemicals J66704.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9012-36-6
Høj gelstyrke tillader geldannelse ved lave koncentrationer. Ideel til antibiotikafølsomhedsanalyser, RID, dobbelt diffusion og andre immunologiske applikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Høj gelstyrke tillader geldannelse ved lave koncentrationer
  • Ideel til antibiotikafølsomhedsanalyser, RID, dobbelt diffusion og andre immunologiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note high gelling temperature, Molecular Biology Reagent
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive