Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, høj geleringstemperatur, Molecular Biology Reagent
Beskrivelse
Høj gelstyrke tillader geldannelse ved lave koncentrationer. Ideel til antibiotikafølsomhedsanalyser, RID, dobbelt diffusion og andre immunologiske applikationer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Høj gelstyrke tillader geldannelse ved lave koncentrationer
- Ideel til antibiotikafølsomhedsanalyser, RID, dobbelt diffusion og andre immunologiske applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Navn note | høj geleringstemperatur, molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugtfølsom |