Få mere at vide
Agarose (High-EEO/Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10041413
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10041413
Brand: Fisher BioReagents BP162100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Immunoelectrophoresis (IEP). Crossed-IEP. Counter-immunoelectrophoresis (CIEP). Serum protein electrophoresis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Navn note High-EEO
Fysisk form Powder/Solid
CAS 9012-36-6
Farve Cream
Mængde 100 g
DNase DNase free
Elektroendosmose (EEO) 0.23 to 0.26
Geleringstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gel styrke 650g/cm2min.
Emballage Poly Bottle
Molekylær formel C12H18O9
Formel vægt 306.12
Grad Protein Electrophoresis