Få mere at vide
Agarose (High-EEO/Protein Electrophoresis Grade), Fisher BioReagents
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Beskrivelse
Immunoelectrophoresis (IEP). Crossed-IEP. Counter-immunoelectrophoresis (CIEP). Serum protein electrophoresis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Navn note | High-EEO |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| CAS | 9012-36-6 |
| Farve | Cream |
| Mængde | 100 g |
| DNase | DNase free |
| Elektroendosmose (EEO) | 0.23 to 0.26 |
| Geleringstemperatur | 34.5° to 37.5°C |
| Gel styrke | 650g/cm2min. |
| Vis mere |