Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Genetic Technology Grade
Beskrivelse
Konstrueret til at tillade genvinding af aktivt DNA efter separation med minimal inhibering af restriktions- og ligeringsenzymer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Konstrueret til at tillade genvinding af aktivt DNA efter separation med minimal inhibering af restriktions- og ligeringsenzymer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Fugtfølsom |
| Grad | Genteknologi |