Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose, Genetic Technology Grade
Artikelnummer. 15437479
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437479 25 g 25g
15447479 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437479 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66208.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 9012-36-6
Konstrueret til at tillade genvinding af aktivt DNA efter separation med minimal inhibering af restriktions- og ligeringsenzymer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Konstrueret til at tillade genvinding af aktivt DNA efter separation med minimal inhibering af restriktions- og ligeringsenzymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9012-36-6
MDL nummer MFCD00081294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic; Moisture sensitive
Grad Genteknologi