Få mere at vide
Melford Agarose Gel Loading Dye
Artikelnummer. 30018017
Mængde:
25 ml
Artikelnummer. 30018017
Brand: Melford A2150025.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6X koncentreret gelladningsfarve til molekylærbiologiske anvendelser.
6X koncentreret gelladningsfarve til molekylærbiologiske anvendelser.
Formulering:
Bromphenolblå: 0,25 %
Xylencyanol FF: 0,25 %
Glycerol: 40% i sterilt vand
Tekniske data
Mængde 25 ml