Få mere at vide
Agarose gel loading dye (6X), sucrose based, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7041804
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15403119
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60333.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose gel loading dye
Navn note sucrose based
Fysisk form Liquid
Koncentration 6X
Mængde 25 ml