Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, glycerol-baseret, ingen Xylene Cyanol FF)
Artikelnummer. p-7041983
Mængde:
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15480157
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60933.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
6X DNA Loading Buffer er en færdigblandet opløsning, der bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Det er en forblandet ladebuffer indeholdende to forskellige farvestoffer xylencyanol FF til visuel sporing af DNA-migrering under agarosegelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6X DNA Loading Buffer er en færdigblandet opløsning, der bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Det er en forblandet ladebuffer indeholdende to forskellige farvestoffer xylencyanol FF til visuel sporing af DNA-migrering under agarosegelelektroforese.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Ingen Xylene cyanol FF. Indeholder 0,25% bromphenolblåt, 30% glycerol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose gel loading dye
Navn note glycerol based, Xylene Cyanol FF free
Fysisk form Væske
Koncentration 6X
Mængde 25 ml
Opløselighedsinformation Fully misicible in water.