Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Agarose Gel Loading Dye (6X, glycerol-baseret, ingen Xylene Cyanol FF)
Beskrivelse
6X DNA Loading Buffer er en færdigblandet opløsning, der bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Det er en forblandet ladebuffer indeholdende to forskellige farvestoffer xylencyanol FF til visuel sporing af DNA-migrering under agarosegelelektroforese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
6X DNA Loading Buffer er en færdigblandet opløsning, der bruges til at forberede DNA-markører og prøver til påfyldning på agarose- eller polyacrylamidgeler. Det er en forblandet ladebuffer indeholdende to forskellige farvestoffer xylencyanol FF til visuel sporing af DNA-migrering under agarosegelelektroforese.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Ingen Xylene cyanol FF. Indeholder 0,25% bromphenolblåt, 30% glycerol.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose gel loading dye |
| Navn note | glycerol based, Xylene Cyanol FF free |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 6X |
| Mængde | 25 ml |
| Opløselighedsinformation | Fully misicible in water. |