Få mere at vide
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15430307
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058240
25 mL, 25ml
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15430307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63429.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose gel loading dye
Navn note glycerol based, bromophenol free
Fysisk form Liquid
Koncentration 6X
Mængde 25 mL
MDL nummer MFCD00675058
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX28F531 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer
PartinummerZ01C515 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
PartinummerR05E553 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
PartinummerF21X771 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
PartinummerZ01C514 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™ >