Få mere at vide
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Agarose gel loading dye |
| Navn note | glycerol based, bromophenol free |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 6X |
| Mængde | 50 mL |
| MDL nummer | MFCD00675058 |