Få mere at vide
Agarose gel loading dye (6X), glycerol based, bromophenol free, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15430307
Mængde:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
50ml
Artikelnummer. 15430307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63429.AC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Agarose gel loading dye
Navn note glycerol based, bromophenol free
Fysisk form Liquid
Koncentration 6X
Mængde 25 mL
MDL nummer MFCD00675058